Learn More
Hamilton™ Manuelle HPLC-Spritzen mit zementierter Nadel
Artikelnummer. 11598044
Change view
Click to view available options
Anschlusstyp:
Zementiert
Zementierter Luer-Konus
Volumen (metrisch):
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstyp Volumen (metrisch) unitSize
11598044 Zementiert - -
11568054 Zementierter Luer-Konus 250 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11598044 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. DS80365
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für die manuelle oder automatische Injektion in Hochdruckanschlüsse mit Rheodyne™, Valco™, Beckman™ und SSI™ Ventilen entwickelt.
  • Die Nadel ist stumpf und elektropoliert, um glatt in den Injektionsanschluss zu gleiten
  • Erhältlich als zementierte Standardnadel oder als zementierte Nadel mit Luer-Spitze
  • 51 mm Länge mit Spitzentyp 3
Spezifikation
Kanülen-Gauge 22 s ga.
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze 3
Anschlusstyp Zementiert
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.