Beschreibung
- Cubis™ II MCA Farb-Touchscreen für die schnelle und einfache Konfiguration von Parametern und Arbeitsabläufen.
- Integrierte Kalibrierungs-Workflows für ABA, ABBA, AB , BnA-Zyklen, um einen effizienten und fehlerfreien Massenvergleich zu gewährleisten.
- Vollständig integrierte Funktion zur Bestimmung der Messunsicherheit gemäß OIML und ASTM Empfehlungen.
- Filter zur optimalen Anpassung des Massenkomparators an die Umgebungsbedingungen.
- Zusätzliche Anwendungen zur Dichtebestimmung, Statistik und individuellen Kennung sind als Standardprogramme integriert.
- Automatische motorisierte Nivellierung.
- Einfache Protokollierung von Referenzgewichtsdaten.
- Anzeige des kontinuierlichen Wägebereichs: Es kann jedes Gewicht zwischen 0 g und der maximalen Kapazität angezeigt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 1110 g |
| Displaytyp | Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 0,1 mg |
| Typ | Komparator |