Learn More
MAP2K1 (MEK1) Recombinant Human Protein
MAP2K1 (MEK1), rekombinantes, humanes Protein
Marke: Invitrogen PV3303
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.36000kg
Beschreibung
MAP2K1 (MEK1)-Kinase ist eine Proteinkinase mit doppelter Spezifität, die in MAPK-Kaskaden (MAPK) mit Mitogen-aktivierter Proteinkinase funktioniert und das Zellwachstum und die Zelldifferenzierung steuert. MAP2K1 wird durch eine Vielzahl von Wachstumsfaktoren und Zytokinen sowie durch membranabhängige Depolarisation und Calciumzufluss aktiviert.Spezifikation
NP_002746 | |
Storage Buffer: 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
MAP2K1 | |
Baculovirus | |
Full Length, Recombinant | |
Signal Transduction | |
Kinase Assay | |
49.2 kDa | |
STE7 Kinase Family |
Biochemical binding/kinetic, Biochemical phospho-specific activity (no antibody) | |
Ser⁄Thr Kinases: STE Group | |
Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate | |
Mitogen-activated protein kinase kinase 1 | |
Kinases & Inhibitors | |
Serine⁄Threonine Kinases | |
Human | |
5604 | |
MAP2K1 (MEK1) | |
His Tag |