Learn More
Thermo Scientific™ Human MAP2K1 (MEK1), His Tag Recombinant Protein
Human MAP2K1 (MEK1), His Tag Recombinant Protein
638.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002746 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 49.2 kDa |
Gen-Alias | MAP2K1 (MEK1) |
Kinase-Familie | STE7 Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11563417
|
Thermo Scientific™
PV3303 |
10μg |
638.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15488423
|
Thermo Scientific™
PR5043A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10388782
|
Thermo Scientific™
PV4003 |
1 mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
MAP2K1 (MEK1) kinse is a dual-specificity protein kinase that functions in mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascades, controlling cell growth and differentiation. MAP2K1 is activated by a wide variety of growth factors and cytokines and also by membrane-dependent depolarization and calcium influx.Specifications
NP_002746 | |
49.2 kDa | |
STE7 Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Baculovirus | |
Recombinant, Full Length |
Kinase Assay | |
MAP2K1 (MEK1) | |
Human | |
His Tag | |
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |