Learn More
Invitrogen™ MAP2K1 (MEK1) [S218D] [S222D] Recombinant Human Protein
MAP2K1 (MEK1) kinase is a dual-specific protein kinase that functions in mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascades, controlling cell growth and differentiation.
Marke:  Invitrogen™ PR3944C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15488383
  • 2920.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MAP2K1 is activated by a wide variety of growth factors and cytokines and also by membrane-dependent depolarization and calcium influx. This mutant has been activated by subsituting serines 218 and 222 with aspartic acid to mimic the phosphorylated state.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002746, S218D, S222D
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% NP-40, 1mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
MAP2K1 (MEK1) S218D S222D
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
49.2kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
STE7 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus