Learn More
MAP2K2 (MEK2) Recombinant Human Protein
MAP2K2 (MEK2), rekombinantes, humanes Protein
Marke: Invitrogen PV3615
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Beschreibung
MAP2K2 (MEK2) ist eine Serin-⁄Threonin-Kinase mit doppelter Spezifität, von der bekannt ist, dass sie eine entscheidende Rolle bei der Signaltransduktion des Mitogen-Wachstumsfaktors spielt.Spezifikation
NP_109587 | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
MAP2K2 | |
Baculovirus | |
Full Length, Recombinant | |
Signal Transduction | |
Kinase Assay | |
49.5 kDa | |
STE7 Kinase Family |
Biochemical binding/kinetic, Biochemical phospho-specific activity (no antibody) | |
Ser⁄Thr Kinases: STE Group | |
Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate | |
mitogen-activated protein kinase kinase 2 | |
Kinases & Inhibitors | |
Serine⁄Threonine Kinases | |
Human | |
5605 | |
MAP2K2 (MEK2) | |
His Tag |