Learn More
Invitrogen™ MAP2K2 (MEK2) Recombinant Human Protein
MAP2K2 (MEK2) is a dual specificity serine/threonine kinase.
Marke:  Invitrogen™ PR5399A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15428453
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MAP2K2 (MEK2) is known to play a critical role in mitogen growth factor signal transduction.
Spezifikation
Spezifikation
NP_109587
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
MAP2K2 (MEK2)
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
49.5kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
STE7 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus