Learn More
Invitrogen™ MAP2K3 (MEK3) rekombinantes humanes Protein
MAP2K3 (MEK3) ist eine Protein-Kinase mit doppelter Spezifität, die in zellulären Signaltransduktionswegen wirkt.
Marke:  Invitrogen™ PR6413A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408483
  • 1348.00 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtlicher Liefertermin 05-08-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Map2 K3 (MEK3) ist für die Expression von Glukosetransporter erforderlich.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002747
Gefroren
64.2 kDa
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden.
Volle Länge
Kinase-Assay
STE7 Kinasegruppe
Ja
Proteinbiologie|Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse
50 mM Tris, pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02 % Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerin
100 μ g
RUO - Nur für Forschungszwecke
MAP2K3 (MEK3)
Baculovirus
Human
GST-Tag