Learn More
Invitrogen™ MAP2K6 (MKK6) Recombinant Human Protein
MAP2K6 (MKK6) is a serine/threonine kinase.
Marke:  Invitrogen™ PR3950A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15498383
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MAP2K6 (MKK6) functions as an activator of p38 in the MAPK pathway.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002749
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
MAP2K6 (MKK6)
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
41.6kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
STE7 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus