Learn More
Invitrogen™ MAP3K10 (MLK2) rekombinantes humanes Protein
MAP3K10 (MLK2) ist eine Serin/Threonin-Kinase, die nachweislich MAPK8/JNK und MKK4/SEK1 aktiviert.
Marke: Invitrogen™ PV4195
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
Die MAP3KinaseMaxK10 (MLK2)-Kinase selbst kann phosphoryliert werden und wird somit von JNK-Kinasen aktiviert. MAP3K10 funktioniert bevorzugt auf dem JNK-Signalweg und wird als an der durch den Nervenwachstumsfaktor (NGF) induzierten neuronalen Apoptose beteiligt angegeben.
Spezifikation
NP_002437 | |
Kinaseassay | |
Gefroren | |
131.2 kDa | |
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden. | |
Volle Länge | |
MLK Kinase-Familie | |
Ja |
Baculovirus | |
Proteinbiologie|Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse | |
50 mM Tris, pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02 % Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerin | |
1 mg | |
RUO - Nur für Forschungszwecke | |
MAP3K10 (MLK2) | |
Human | |
GST-Markierung |