Learn More
Invitrogen™ MAP3K10 (MLK2) Recombinant Human Protein
MAP3K10 (MLK2) is a serine/threonine kinase which has been shown to activate MAPK8/JNK and MKK4/SEK1.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002437 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 131.2kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15418503
|
Invitrogen™
PR7004A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10362413
|
Invitrogen™
PV4195 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The MAP3K10 (MLK2) kinase itself can be phoshorylated, and is thus activated by JNK kinases. MAP3K10 functions preferentially on the JNK signaling pathway, and is reported to be involved in nerve growth factor (NGF) induced neuronal apoptosis.
Spezifikation
NP_002437 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
MLK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
131.2kDa | |
RUO - research use only | |
MAP3K10 (MLK2) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |