Learn More
Human MAPK1 (ERK2), GST Tag Recombinant Protein
Human MAPK1 (ERK2), GST Tag Recombinant Protein
634.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_620407
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Molekulargewicht 69.7 kDa
Gen-Alias MAPK1 (ERK2)
Kinase-Familie MAP Kinase Family
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10296952
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
PV3595
1mg
7890.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11523427
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
PV3313
10μg
634.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MAPK1 (ERK2) is a serine⁄threonine kinase that acts as an important activator of p90 RSK, MSK, ELK1, and Stat3, and is involved in the MAPK pathway.
Spezifikation
Spezifikation
NP_620407
69.7 kDa
MAP Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction
Kinase Assay
MAPK1 (ERK2)
Human
GST Tag
Ser⁄Thr Kinases: CMGC Group
E. coli
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases