Learn More
Invitrogen™ MAPK10 (JNK3) Recombinant Human Protein
MAPK10 (JNK3) is a neuronal-specific form of c-Jun N-terminal kinases (JNKs).
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002744 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 76.6kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15488493
|
Invitrogen™
PR6983B |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15448733
|
Invitrogen™
PV4564 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
MAPK10 is involved in neuronal apoptosis and phosphorylates MAP2K4.
Spezifikation
NP_002744 | |
76.6kDa | |
RUO - research use only | |
MAPK10 (JNK3) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
MAP Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |