Learn More
MAPK12 (p38 γ) Recombinant Human Protein
MAPK12 (p38 gamma)
Marke:  Invitrogen PV3654
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11573487
  • 510.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
22-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MAPK12 (p38 gamma) ist eine Serin-⁄Threonin-Kinase, die an vielen verschiedenen zellulären Prozessen beteiligt ist. Sie wird bei Hypoxie und gammabestrahlungsinduziertem G(2) Stillstand aktiviert.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002960
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
MAPK12
Baculovirus
Full Length, Recombinant
Signal Transduction
Kinase Assay
46 kDa
MAP Kinase Family
Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical phospho-specific activity (no antibody)
Ser⁄Thr Kinases: CMGC Group
LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Z'-LYTE™
mitogen-activated protein kinase 12
Kinases & Inhibitors
Serine⁄Threonine Kinases
Human
6300
MAPK12 (p38 γ)
His Tag