Learn More
Invitrogen™ MAPK3 (ERK1) Recombinant Human Protein
MAPK3 (ERK1) is a serine/threonine kinase.
Marke:  Invitrogen™ PR5254B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15408443
  • 2915.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MAPK3 (ERK1) is an important activator of p90, RSK, MSK, ELK1, and Stat3, and is involved in the MAPK pathway.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002737
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
MAPK3 (ERK1)
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
70.8kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
MAP Kinase Family
Recombinant
E. coli