Learn More
Human MAPK3 (ERK1) (Inactive), GST Tag Recombinant Protein
Human MAPK3 (ERK1) (Inactive), GST Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen PV3312
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.36000kg
Artikelnummer. 11513427
  • 648.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MAPK3 (ERK1) is a serine⁄threonine kinase that is an important activator of p90, RSK, MSK, ELK1, and Stat3, and is involved in the MAPK pathway.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002737
5595
100 μg
MAP Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
E. coli
Full Length, Recombinant, Inactive
Serine/Threonine Kinases
Kinase Assay
70.8 kDa
MAPK3 (ERK1)
Human
GST Tag
Ser⁄Thr Kinases: CMGC Group
mitogen-activated protein kinase 3
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction