missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPK7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | MAPK7 |
---|---|
Konzentration | 0.3 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16886183
|
Proteintech
10036-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16876183
|
Proteintech
10036-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
MEK5 and ERK5, a member of the MAP kinase subfamily of the Ser/Thr protein kinases, interact specifically with one another and not with MEK1/ERK1 or MEK2/ERK2 pathways. ERK5 is activated by tyrosine and threonine phosphorylation It is expressed in many adult tissues, abundantly in heart, placenta, lung, kidney and skeletal muscle, but is not detectable in liver. The second proline-rich region may interact with actin targeting the kinase to a specific location in the cell. ERK5 is autophosphorylated on threonine and tyrosine residues when the C-terminal part of the kinase, which could have a regulatory role, is absent.Spezifikation
MAPK7 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q13164, Q9WVS8 | |
23939, 5598 | |
MAPK7 Fusion Protein Ag0017 | |
Primary | |
-20°C | |
MAPK7 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Big MAP kinase 1, BMK 1, BMK1, ERK 5, ERK4, ERK5, MAP kinase 7, MAPK 7, MAPK7, PRKM7 | |
MAPK7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |