Learn More
Human MAPKAPK2, His Tag Recombinant Protein
MAPKAPK2 Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV3317
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.36000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11563427
  • 640.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MAPKAPK2 mediates p38 and ERK signaling in vivo. It is known to be involved in many cellular processes including stress and inflammatory responses, nuclear export, gene expression regulation, and cell proliferation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_116584
9261
10μg
MAPKAPK Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™, Omnia™ Bulk Substrate
mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 2
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction
Kinase Assay
48.8 kDa
MAPKAPK2, MK2
Human
His Tag
Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical phospho-specific activity (no antibody)
Dry Ice
MAPKAPK2
E. coli
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases