Learn More
Invitrogen™ MAPKAPK2 Recombinant Human Protein
MAPKAPK2 mediates p38 and ERK signaling in vivo.
Marke:  Invitrogen™ PR5320A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15478443
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MAPKAPK2 is known to be involved in many cellular processes including stress and inflammatory responses, nuclear export, gene expression regulation, and cell proliferation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_116584
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
MAPKAPK2, MK2
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
48.8kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
MAPKAPK Kinase Family
Recombinant
E. coli