Learn More
Human MAPKAPK2, His Tag Recombinant Protein
MAPKAPK2 Recombinant Human Protein
628.00 € - 7890.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11563427
|
Invitrogen
PV3317 |
10μg |
640.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11535026
|
Invitrogen
PV4395 |
10μg |
628.00 €
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10195102
|
Invitrogen
PV4019 |
1 mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
MAPKAPK2 mediates p38 and ERK signaling in vivo. It is known to be involved in many cellular processes including stress and inflammatory responses, nuclear export, gene expression regulation, and cell proliferation.Spezifikation
Human |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.