Learn More
Invitrogen™ MAPKAPK3 Recombinant Human Protein
MAPKAPK3 functions as an integrative element of signaling in both mitogen and stress responses.
Marke:  Invitrogen™ PR4730B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15418423
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Spezifikation
NP_004626
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
MAPKAPK3, 3PK, MAPKAP3
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
47.3kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
MAPKAPK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus