Learn More
MAPKAPK3 Recombinant Human Protein
MAPKAPK3 Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV3299
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.36000kg
Artikelnummer. 11523417
  • 640.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MAPKAPK3 functions as an integrative element of signaling in both mitogen and stress responses.
Spezifikation
Spezifikation
NP_004626
Cell Viability, Pharma and Biopharma, Cell Proliferation and Function, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation, Kinase Assay
47.3kDa
10μg
For research use only. Not for use in diagnostic procedures
MAPKAPK3, 3PK, MAPKAP3
MAPKAPK3 was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 50mM Tris (pH 7.5), 10mM MgCl2, 1mM EGTA, 2mM DTT, 0.01% NP-40, 500μM ATP, and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C
MAPKAPK3 Recombinant Human Protein
Human
Baculovirus
Serine/threonine kinase
0.48mg/mL
7867
MAPKAPK3 Recombinant Human Protein
–80°C
1 Each
MAPKAPK3 Recombinant Human Protein
MAPKAPK
5407nmoles of phosphate transferred to MAPKAP kinase substrate peptide (KKLNRTLSVA) per minute per mg of total protein at 30°C. Activity determined at a final protein concentration of 0.21μg/mL
His Tag
Kinase and inhibitors
95% by SDS-PAGE