Learn More
MARCH2 Antibody (7F3), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18338879 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18338879 0.1 mg 0.01 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18338879 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00051257M04
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
MARCH2 Monoclonal antibody specifically detects MARCH2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MARCH2
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 7F3
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_001005416
Gen-Alias EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, MARCH-IIHSPC240, membrane-associated ring finger (C3HC4) 2, Membrane-associated RING finger protein 2, Membrane-associated RING-CH protein II, RING finger protein 172, RNF172E3 ubiquitin-protein ligase MARCH2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen MARCH2 (NP_001005416.1, 1 a.a. ~ 176 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MTTGDCCHLPGSLCDCSGSPAFSKVVEATGLGPPQYVAQVTSRDGRLLSTVIRALDTPSDGPFCRICHEGANGECLLSPCGCTGTLGAVHKSCLEKWLSSSNTSYCELCHTEFAVEKRPRPLTEVSFRYHCQLYSEWRKTNQKVRLKIREADSPEGPQHSPLAAGLLKKVAEETPV
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Zinc Finger
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51257
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ