Learn More
MARCO Antibody (579511), DyLight 350, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18583778 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18583778 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18583778 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB2956D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rat Monoclonal Antibody
MARCO Monoclonal antibody specifically detects MARCO in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MARCO
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 579511
Konjugat DyLight 350
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias macrophage receptor with collagenous structureSCARA2Scavenger receptor class A member 2, member 2
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse MARCO, Gln70-Ser518, Accession # Q60754
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8685
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1