missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MARCO Monoclonal Antibody (PLK-1), APC, eBioscience™, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

164.00 € - 348.00 €

Spezifikation

Antigen MARCO
Klon PLK-1
Konzentration 5 μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16320704
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
17-5447-41
25 Tests
164.00 €
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16359863
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
17-5447-42
100 Tests
348.00 €
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Description: This PLK-1 monoclonal antibody recognizes human MARCO also known as SR-A6 or SCARA2. Applications Reported: This PLK-1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This PLK-1 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of human monocyte-derived macrophages. This may be used at 5 μL (0.06 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser

MARCO Monoclonal antibody specifically detects MARCO in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

MARCO
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
AI323439; Ly112; macrophage receptor MARCO; Macrophage receptor with collagenous structure; MARCO; SCARA2; Scavenger receptor class A member 2; scavenger receptor class A, member 2; SR-A6
Marco
IgG3
Affinity chromatography
Antibody
PLK-1
Flow Cytometry
APC
Mouse
Human
Q9UEW3
8685
Human alveolar macrophages
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Marco
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen