Learn More
MARCO Mouse anti-Human, APC, Clone: PLK-1, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 17-5447-41
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16320704
  • 136.00 € / 25 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 15-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
MARCO Monoclonal antibody specifically detects MARCO in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
MARCO
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with 0.1% gelatin, 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q9UEW3
Macrophage receptor MARCO; Macrophage receptor with collagenous structure; MARCO; SCARA2; Scavenger receptor class A member 2; SR-A6
Mouse
IgG3
25 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
8685
Flow Cytometry
PLK-1
APC
Marco
Liquid
Marco
Human alveolar macrophages