missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MARK2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18272943 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18272943 100 μL 100 Mikroliter
18681198 25 μL 25 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18272943 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP257851

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MARK2 Polyclonal specifically detects MARK2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MARK2
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.4 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, ELKL motif kinase, ELKL motif kinase 1, EMK-1, EMK1PAR-1, MAP/microtubule affinity-regulating kinase 2MGC99619, PAR1 homolog, Par1b, Ser/Thr protein kinase PAR-1B, serine/threonine protein kinase EMK, serine/threonine-protein kinase MARK2
Gensymbole MARK2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:EDRESGRKASSTAKVPASPLPGLERKKTTPTPSTNSVLSTSTNRSRNSPLLERASLGQASIQNGKDSLTMPGSRASTASASAAVSAARPRQHQKSMS
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2011
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.