Learn More
Human MARK2, GST Tag Recombinant Protein
MARK2 Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV3878
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11553607
  • 628.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MARK2 is a serine⁄threonine protein kinase involved in the control of cell polarity and microtubule stability.
Spezifikation
Spezifikation
NP_059672.2
114294, 2011
10 μg
CAMLK Kinase Family, CAMKL Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group
Z'-LYTE™, Omnia™ Bulk Substrate
MAP⁄microtubule affinity-regulating kinase 2
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction
Kinase Assay
110.6 kDa
MARK2, EMK1, PAR1
Human
GST Tag
Biochemical binding/kinetic, Biochemical phospho-specific activity (no antibody)
Dry Ice
MARK2
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases