Learn More
Invitrogen™ MARK2 rekombinantes humanes Protein
MARK2 ist eine Serin/Threonin-Proteinkinase.
Marke: Invitrogen™ PV4196
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
MARK2 ist an der Kontrolle der Zellpolarität und der Stabilität von Mikrotubuli beteiligt.
Spezifikation
NP_059672.2 | |
Kinaseassay | |
Gefroren | |
110.6 kDa | |
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden. | |
Volle Länge | |
CAMKL-Kinasefamilie | |
Ja |
Baculovirus | |
Proteinbiologie|Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse | |
50 mM Tris, pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02 % Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerin | |
1 mg | |
RUO - Nur für Forschungszwecke | |
MARK2, EMK1, PAR1 | |
Human | |
GST-Markierung |