Learn More
Atago™ MASTER –50H Refraktometer
Artikelnummer. 11486138
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
11486138 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11486138 Lieferant Atago™ Lieferanten-Nr. 2354
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gut ablesbares, leicht zu haltendes und benutzerfreundliches Probenrefraktometer. Atago™ Das –Refraktometer MASTER 50H ist ein hitzebeständiges Modell.
  • Hochtemperaturmodell
  • Korrosionsbeständiges gehärtetes Glasprisma
  • Einfache Entfernung der Probe vom Rand
  • Strukturierter Griff
  • Gut ausgewogen
  • Schlankes Gehäuse
  • Einfache Reinigung unter fließendem Wasser
  • Komfortabler Transportkoffer
  • Automatische Probenverteilung
  • Probengröße: 2-3 Tropfen
  • Automatische Temperaturkompensation
Spezifikation
Typ Refraktometer
Scale Range 0 bis 50 Brix
Modell MASTER –50H
Genauigkeit 0.5%
Wiederholgenauigkeit 0.25%
Skalentyp Brix
Gewicht (metrisch) 130 g
Abmessungen (L x B x H) 16.8 x 3.2 x 3.4 cm