Learn More
Atago™ Kühlflüssigkeitsrefraktometer, Modell MASTER-BR
Artikelnummer. 11486168
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
11486168 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11486168 Lieferant Atago™ Lieferanten-Nr. 2930
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Typ Kühlflüssigkeitsrefraktometer
Scale Range 0 bis 70 % Ethylenglykol, 0 °C bis -50 °C zu senken°C, 0 bis 70 % Propylenglykol, 0 °C bis -50 °C zu senken°C
Modell MASTER-BR
Skalentyp EG/PG
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung der Konzentration und Gefriertemperatur von Ethylenglykol und Propylenglykol
Gewicht (metrisch) 90 g