Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex Pumpenschläuche, weiß, undurchsichtig
Artikelnummer. 11755029
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
73
82
Maximaler Druck:
20 psi
40 psi
Flussrate:
0,01 bis 8 l/min.
0.01 bis 4 l/min
0.02 bis 13 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße Maximaler Druck Flussrate unitSize
11755029 26 40 psi 0.01 bis 4┬ál/min 1 Stück
11795148 73 40 psi 0,01 bis 8 l/min. 1 Stück
11847893 82 20 psi 0.02 bis 13┬ál/min 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11755029
Marke: Masterflex™ 0642426
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bleiben auch bei extremen Temperaturen flexibel.
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit und glatte Oberfläche
  • Idealer Allzweck-Laborschlauch für Anwendungen, die eine hohe Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit benötigen
  • Speziell für die Verwendung mit Masterflex Pumpen extrudiert
  • Chargenübergreifende Konsistenz für eine überlegene Genauigkeit und Wiederholbarkeit
  • Längere Haltbarkeit als andere Schlauchrezepturen aus Platin oder Peroxid-Silikon
  • Sehr geringe Proteinbindung
  • Hitzeversiegelbar, verschweißbar
  • Bessere Beständigkeit gegen pH-Schwankungen
  • Mit USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF konform
  • Ökonomisch
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material C-Flex
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 26
Flussrate 0.01 bis 4 l/min
Schlauchanschluss 1/4 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Lichtundurchlässig, weiß
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Pumpenschlauch