Learn More
Masterflex™ Tygon™ Transparenter E-Lab-Pumpenschlauch
Artikelnummer. 13578990
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
24
26
35
82
88
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
13578990 24 15 Meter
13509000 26 -
13588990 35 1 Stück
13539000 82 1 Stück
13549000 88 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13578990 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0650924
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Laboranwendungen. Cole-Parmer™ Transparente Tygon E-Lab Pumpenschläuche eignen sich optimal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
Diese Röhrchen eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.Die transparenten Tygon™ E-Lab Pumpenschläuche sind ideal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
  • Durchsichtiger Schlauch für eine einfache Überwachung des Durchflusses
  • Altert und oxidiert nicht
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Dielektrisch äußerst konstant
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Tygon E-Lab
Gesamtlänge (metrisch) 15┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Übertragungsanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 24
Flussrate 2.8 bis 1700 ml/min
Schlauchanschluss 1/4 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Farbe Klar
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Pumpenschlauch