Learn More
Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche
Beschreibung
Die Schläuche werden nach speziellen Vorgaben für Masterflex™ Pumpen extrudiert. Auf lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen ausgelegt. Konsistenz von Los zu Los für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Durchscheinende Schläuche mit einer glatten Oberfläche, die gute Biokompatibilität und geringe Gasdurchlässigkeit aufweisen.
- Heißsiegelbar und schweißbar
- Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit
- Lange Lebensdauer der Pumpe im Vergleich zu Silikon oder vielen anderen TPE-Schläuchen
- Hergestellt nach GMP
- Konform mit USP Klasse VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Sterilisieren: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Material | Puri-Flex |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.6┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zell- und Gewebekulturen, pharmazeutische Biotechnologie und universelle Laboranwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | 73 |
| Flussrate | 0,01 bis 8 l/min. |
| Schlauchanschluss | 3/8 in. |
| Mehr anzeigen |