Learn More
Masterflex™ Miniflx digital peristaltic pump, dual channel,0.1
Beschreibung
- Kompakte, stapelbare Pumpe mit einem robusten ABS-Gehäuse, das sich leicht abwischen und sauber halten lässt
- Die selbstschmierenden thermoplastischen Polyesterrollen sind reibungsarm und langlebig und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer
- Diese modularen Antriebe wurden für begrenzte oder ungünstige Platzverhältnisse entwickelt und gewährleisten besondere Flexibilität durch Trennung des Motors von der Steuerung
- Beansprucht weniger als die Hälfte an Arbeitsfläche im Vergleich zum standardmäßigen L/S Digitalantrieb
- Schnelles, intuitives Programmieren und Einrichten durch Icon-gesteuertes Menü
- Durchflussbereich von 0.004 bis 315 ml/min (je nach Modell und Schlauchgröße)
- Der Kopfsensor stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
- Kopierbare Dosierfunktion für Abfüll- und Dosieranwendungen
- Fernsteuerung von Drehzahl und Drehrichtung sowie Start/Stopp/Spülen über den 25-poligen Anschluss auf der Rückseite des Antriebs
- Durchgehende Schlauchlängen am Pumpenkopf für saubere Durchflusswege
- Schlauchkalibrierung sorgt für Genauigkeit
- Die Zweikanalausführung sorgt für synchronen Durchfluss auf zwei getrennten Kanälen; die Einkanalausführung liefert höchste Durchflussraten
- Automatische Schlauchfixierung ermöglicht schnelles und einfaches Aufsetzen der Schläuche
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, cETLus, ISO 1900:2008 |
| Kanäle | 2 |
| Regelungsart | Variable Drehzahl |
| Displaytyp | LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Schutzart Gehäuse | IP33 |
| Flussrate | 0.004 bis 162 ml/min |
| Motor Speed | 0,1 bis 300 U/min |
| Umkehrbar | Beidseitig anschlagbar |
| Externer Regeleingang | 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung, Primer über Kontaktverschluss |
| Enthält | Kabel-/Steckerbaugruppe, L/S MiniFLEX Einkanal-Pumpenkopf und Zweispannungs-Tischnetzteil (115/230 VAC) mit IEC320/CEE22-Buchse |
| Mehr anzeigen |