Learn More
Masterflex™ L/S™ Endglockenbaugruppe
Vervollständigen Sie Ihre Pumpenkopfbaugruppe mit zwei Endglockenbaugruppen. Masterflex™ I/P™ Endglockenbaugruppen sind für die Verwendung mit Masterflex™ I/P™ 73 Standardpumpenköpfen konzipiert.
Marke: Masterflex™ 07016-91
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Description
- Die Baugruppen bestehen aus Polyphenylensulfid hoher Güte und Edelstahl
Specifications
Für Masterflex L/S Standard 07016-10/–21 Pumpenköpfe | |
Je 1 | |
Lagerschildmontage |