Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Silikon Platinum Pumpenschläuche
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer MasterflexTM Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Marke: Masterflex™ 96410-25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche sind nach extrem niedrigen Toleranzen gefertigt und passend auf unsere L/S™ Pumpenköpfe. Dadurch sind ein genauer, wiederholbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gegeben. Unsere Pumpenschläuche werden werkseitig geprüft und optisch inspiziert, damit Schlauchpumpen das bestmögliche Leistungsverhalten aufweisen.- Weniger potentiell auslaugbare Substanzen
- Ausgezeichnete Biokompatibilität
- Geruchlos und nicht toxisch, die transportierte Flüssigkeit nimmt keinen Geschmack aus den Schläuchen auf
- Beständig gegen das Wachstum von Pilzen, Wetter, Ozon, Korona und Strahlung
- Glattere Oberfläche als Peroxid-vernetztes Silikon für reduzierte Proteinbindung
- Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit, geringe Druckverformung, geruchlos, nicht toxisch
- Durchsichtig
Bestellinformation
Lieferbar in Längen zu je 7.6 m (25 ft.).
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
Ja | |
4.8 mm | |
25 ft. | |
F├╝r pharmazeutische, Biotech-, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen | |
-50 °C | |
25 | |
3/16 in. | |
29 ft Wasser | |
Durchscheinend | |
230 °C |
USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600, übertrifft die Anforderungen der 3 A-Hygienenormen im Europäischen Arzneibuch (European Pharmacopoeia, EP) | |
19/100 in. | |
Silikon | |
7.6 m | |
-58 °F | |
Steril | |
1.7 bis 1000 ml/min | |
8.8 m | |
CO2:25147, O2:4715, N2:2284 | |
446 °F |