Learn More
Masterflex™ L/S™ BioPharm™ platinvernetzter Silikonschlauch auf Spule
Besonders glatte Innenoberfläche minimiert Partikeleinschluss
Marke:  Masterflex™ 96423-17
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11735059
  • 3730.00 € / 1 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultraglatter, transparenter platingehärteter Silikonschlauch  
  • Minimiert bakterielles Wachstum
  • Geruchlos, geschmacklos und ungiftig
  • Ultraglatte innere Oberfläche
  • Weniger extrahierbare Bestandteile
  • Minimiert Partikeleinschluss
  • Perfekt für Labor-, Biotechnologie- und pharmazeutische Anwendungen
  • Lange Schlauchlebensdauer
  • USP-Klasse VI, übertrifft die Normen 3A
  • FDA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Pumpenschlauch
0.25 Zoll
BioPharm (platinbehandeltes Silikon)
12190 cm
17
1/4 in.
22 ft Wasser
1,4 bar (20 psi)
100 °C
Ja
6.4 mm
400 ft.
Labor, Biotechnologie und pharmazeutische Anwendungen
1.700 ml/min
6,7 m Wasser
Durchsichtig
510 mm Hg (20 in. Hg)