Learn More
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche
Beschreibung
Diese Schläuche eignen sich für Druck-/Unterdruck-Anwendungen.Masterflex™ Norprene™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind ideal für Anwendungen, die eine ausgezeichnete chemische, Hitze-, Ozon- und (UV)-Lichtbeständigkeit erfordern.
- Speziell für Masterflex™ Pumpen extrudiert
- Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen.
- Bietet Chargenkonsistenz für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Nicht leitfähig und hitzeversiegelbar
- Nicht alternd, nicht oxidierend, mit überragender Säure- und Alkalibeständigkeit
- Undurchsichtig, schwarz
- Entspricht NSF, REACH, RoHS
- Über 10.000 h Schlauchlebensdauer
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.8 mm |
| Material | Silikon |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15.2┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen, die eine hervorragende Chemikalien-, Hitze-, Ozon-, UV- und Lichtbeständigkeit erfordern |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -51 °C |
| Resistenzeigenschaften | Ja |
| Schlauchgröße | 13 |
| Flussrate | 0.06 bis 36 ml/min |
| Schlauchanschluss | 1/16 in. |
| Mehr anzeigen |