Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Norprene (A 60 G) Silikonschlauch
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Druck oder Unterdruck. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Hitze, Ozon sowie ultraviolettes (UV-) Licht erfordern.
Marke: Masterflex™ 06404-26
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Outlast and outperform other tubing with 10,000 hours of tubing life
- Speziell für die Verwendung mit Masterflex™ Pumpen extrudiert
- Für eine lange Haltbarkeit in Peristaltikpumpenanwendungen entwickelt
- Konsistenz von Charge zu Charge sorgt für hervorragende Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Nicht leitend und hitzeversiegelbar
- Nicht alternd, nicht oxidierend, mit überlegener Beständigkeit gegen Säuren und Alkalien
- Undurchsichtig, beige
- Erfüllt NSF, REACH, RoHS
- Haltbarkeit des Schlauchs bis zu 10,000 Stunden
Spezifikation
Opaque schwarz | |
40 psi | |
Ja | |
Silikon | |
Pumpenschlauch | |
–51°C | |
26 | |
1/4 in. |
132 °C | |
660 mm | |
6.4 mm | |
15.2 m | |
For applications requiring excellent chemical, heat, ozone, and ultraviolet (UV) light resistance | |
Ja | |
0.01 bis 4 l/min |