Learn More
Masterflex™ Viton™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche
Beschreibung
Die Schläuche werden mit engen Toleranzen hergestellt, die unseren entsprechen L/S Pumpenkopf— gewährleistet genaue Durchflussraten und eine lange Schlauchlebensdauer. Hochleistungsfähige Präzisionsschläuche verfügen über eine dickere Wand, die die Druckerzeugung, die Saughöhe, die Möglichkeit, viskose Flüssigkeiten zu pumpen, und die Lebensdauer der Schläuche verbessert.
- Gute chemische Beständigkeit
- Beständig gegen Ärztinnen/Ärzte, Lösemittel und Öle bei erhöhten Temperaturen
- Undurchsichtig, schwarz
- den FDA-Anforderungen entspricht, ADCF
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.8 mm |
| Material | Viton |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.62┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel- oder Laboranwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -32 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Resistenzeigenschaften | Ja |
| Schlauchgröße | 15 |
| Flussrate | 1.7 bis 1000 ml/min |
| Schlauchanschluss | 3/16 in. |
| Mehr anzeigen |