Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ C/L Einkanal-Peristaltikpumpe aus Polyphenylensulfid/Acetal und Copolyester/Edelstahl
Peristaltikpumpen, die als komplettes Pumpsystem zur Verfügung stehen, sind ideal bei begrenztem Platz. Die wartungsarme Ausführung bietet Tausende von Stunden zuverlässige Serviceleistungen und erfüllt gleichzeitig eine Vielzahl von Anforderungen an die Handhabung von Flüssigkeiten.
Marke:  Masterflex™ 77122-04
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13415519
  • 1200.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
20-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peristaltikpumpen für entscheidende Mess- und Dosieranwendungen: Pumpen, Dosieren und Befüllen – alles mit einem Gerät. Die innovativen DP2000 Peristaltikpumpensysteme bieten eine Reihe von wichtigen Vorteilen für Anwender, einschließlich eines variablen Einzelkanal-Durchflusses von 0.5 ml/min bis 3000 ml/min bei einem variablen Geschwindigkeitsbereich von 4 bis 400 U/min. Der leistungsstarke Motor des Geräts bietet eine Drehzahlregelung mit mehr 0.25 % Genauigkeit sowie Wiederholbarkeit und Fernsteuerbetrieb.
Spezifikation
Spezifikation
C/L Einkanal
1
1.7 bis 10 U/min
2011/65/EU (RoHS-Richtlinie), KC, CE, cUL, EN 61326 1/A2: 2001 (EMC-Richtlinie), EN 809 (EU-Maschinenrichtlinie), UL
Ideal für eine konsistente Flüssigkeitszufuhr in Chromatographie-, Spektroskopie- und Dosieranwendungen.
115/230 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Ja
LED
90/260 VAC
50/60 Hz
177.8 mm
+105 °F
0.002 bis 1.65 ml/min
Umkehrbarer Dauermagnet DC
±5 %
5 ft. (1.5 m) Tygon LFL-Schläuche mit einem Innendurchmesser von (0.89 mm), Zweispannungsnetzteil (115/230 VAC) mit 6 ft. (1.8 m) Netzkabel
17.8 x 9.5 x 8.9 cm
Noryl (Gehäuse), Polypropylen (Pumpenkopf), PPS (Pumpenkopf), Edelstahl (Pumpenkopf)
15 psig
Variable Drehzahl
IP22
88.9 mm
88.9 mm
+32 °F