Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ C/L Zweikanal-Peristaltikpumpe
Verwenden Sie diese Pumpe für Analysator-, Durchflusszellen- und Perfusionsanwendungen. Cole-Parmer™ Masterflex™ C/L Zweikanal-Peristaltikpumpen bieten kontaminationsfreies Zweikanalpumpen in einem kompakten Format.
Marke:  Masterflex™ 77120-52
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.40000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11866763
  • 872.00 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 03-09-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Flussraten von 0.002 ml/min bis 37.0 ml/min
  • Ein- und Zweikanalmodelle
  • Zur Montage auf einem Gerätegestell oder zum Aufstellen auf dem Arbeitstisch
  • Motor mit Drehrichtungsumkehrung zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
  • Fernsteuerungsmöglichkeiten
  • Schnelle Schlauchwechsel durch die Freigabe integrierter Halterungen Ideal für Chromatographie-, Spektroskopie-, Analysator- und Dispensieranwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
C/L Dual-Channel
0.002 to 2.6 mL/min.
Reversible permanent magnet DC
CE, EN 61326 1/A1:1998 (EMC Directive), ISO 1900:2008
Analyzer, flow cell, and perfusion applications
12 VDC
Acetal Co-polymer (Rollers), Noryl (Case), Polypropylene (Pump Head), PPS (Pump Head), Stainless Steel (Pump Head)
15 psi
Variable-Speed
IP22
134.62 mm
105°F
+32 °F
1 bis 6 U/min
2
Separate single-turn
5 ft. (1.5m) 0.89mm ID Tygon LFL Tubing
19 x 8.9 x 8.9 cm
Consistent fluid delivery in chromatography, spectroscopy, and dispensing
Yes
LED
12 VDC
88.9 mm
88.9 mm
+105 °F
32°F