Learn More
Masterflex™ VERBINDER PP SANITARY F. ID=12,7MM ID=12,7MM
Artikelnummer. 11891101
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Zur Verwendung mit:
3/4 in. Klemmengröße x 1/2 in. Schlauchinnendurchmesser
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Zur Verwendung mit unitSize
11891101 3/4 in. Klemmengröße x 1/2 in. Schlauchinnendurchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 11891101 missing translation for 'mfr' Masterflex™ missing translation for 'supplierNo' 3180527
Only null left
Add to basket
Add to basket
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit 3/4 in. Klemmengröße x 1/2 in. Schlauchinnendurchmesser
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -9 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Produkttyp Adapter mit Stecktülle für Hygienebereiche