Learn More
Masterflex™ L/S™ BioPharm™ platinvernetzter Silikonschlauch auf Spule
Besonders glatte Innenoberfläche minimiert Partikeleinschluss
2395.00 € - 4685.00 €
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11715069
|
Masterflex™
96423-15 |
15 |
4065.00 €
1 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11795049
|
Masterflex™
96423-14 |
14 |
2395.00 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11735059
|
Masterflex™
96423-17 |
17 |
3730.00 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11715059
|
Masterflex™
96423-16 |
16 |
2565.00 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11705069
|
Masterflex™
96423-18 |
18 |
3930.00 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11725069
|
Masterflex™
96423-24 |
24 |
4685.00 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11725059
|
Masterflex™
96423-25 |
25 |
3195.00 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer strengen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Lebensdauer der Pumpe bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzise auf enge Toleranzen extrudiert, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
Ja |