Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon Pumpenschläuche, durchscheinend
Artikelnummer. 11808532
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
17
18
25
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11808532 13 1 Stück
11818532 14 1 Stück
11828532 16 1 Stück
11858542 17 1 Stück
11868542 18 1 Stück
11848542 25 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11808532 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0647513
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Chemikalien, Lebensmittel, Getränke und pharmazeutische Anwendungen. Masterflex™ Tygon™ Chemische L/S™ Precision Pump Tubing bietet geringe Extraktionsfähigkeit und Gasdurchlässigkeit sowie hervorragende chemische Beständigkeit in einem transparenten, flexiblen Schlauch für Peristaltikpumpen.
Die Schläuche sind speziell für Masterflex Pumpen extrudiert. Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen. Transparent für einfache Durchflussüberwachung und zum Schutz der Reinheit der Flüssigkeiten frei von Plastifizierern. Kompatibel mit vielen anspruchsvollen Flüssigkeiten, darunter konzentrierte Säuren, starke Basen und organische Lösungsmittel.
  • Erfüllt FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
  • Beste chemische Beständigkeit von Tygon-Formulierungen
  • Frei von Plastifizierern, mit geringer Gasdurchlässigkeit
  • Kompatibel mit aggressiven Chemikalien, einschließlich MEK.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit. Beständig gegen Aceton, DMSO, Ketone und mehr
  • Kostengünstige Alternative zu Fluorpolymeren oder Fluorelastomeren
  • FDA-konform
Die Rohre werden individuell extrudiert, um zu passen Masterflex™ Pumps. Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen. Transparent für einfache Durchflussüberwachung und zum Schutz der Reinheit der Flüssigkeiten frei von Plastifizierern. Kompatibel mit vielen anspruchsvollen Flüssigkeiten, darunter konzentrierte Säuren, starke Basen und organische Lösungsmittel.
  • Entspricht FDA 21 CFR 175.300, REACH und RoHS. ADCF
  • Beste Chemikalienbeständigkeit von Tygon Formulierungen
  • Frei von Plastifizierern, mit geringer Gasdurchlässigkeit
  • Kompatibel mit aggressiven Chemikalien, einschließlich MEK.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit. Beständig gegen Aceton, DMSO, Ketone und mehr
  • Kostengünstige Alternative zu Fluorpolymeren oder Fluorelastomeren
  • FDA-konform
Spezifikation
Material Tygon
Gesamtlänge (metrisch) 15┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische, Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutische Anwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -77 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Resistenzeigenschaften Ja
Schlauchgröße 13
Flussrate 0.06 bis 36 ml/min
Schlauchanschluss 1/16 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 57 °C
Produkttyp Pumpenschlauch