Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche
Artikelnummer. 13548990
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Packungsgröße:
1 Stück
15 M
15 Meter
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
13548990 L/S 25 15 M
13528990 L/S 13 1 Stück
13558990 L/S 14 1 Stück
13585610 L/S 15 15 M
13538990 L/S 16 15 Meter
13568990 L/S 17 15 Meter
13518990 L/S 18 15 Meter
13598990 L/S 36 1 Stück
13529000 L/S 73 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 13548990 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0650925
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Laboranwendungen. Cole-Parmer™ Tygon E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche eignen sich optimal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
Diese Röhrchen eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.Tygon™ E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche sind ideal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
  • Durchsichtiger Schlauch für eine einfache Überwachung des Durchflusses
  • Altert und oxidiert nicht
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Dielektrisch äußerst konstant
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,19 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Material Tygon E-Lab (E-3603)
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,98 in.
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49,2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r allgemeine Transferanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße L/S 25
Flussrate 1.7 bis 1000 ml/min
Schlauchanschluss 3/16 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Farbe Klar
Maximaler Druck 35 psi
Vakuumstärke 140 mbar
Max. Operating Temperature (English) 165,2 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Pumpenschlauch