Learn More
Corning™ Matrigel™ Wachstumsfaktor-reduzierte Basalmembran-Matrix, LDEV-frei
Geeignet für Anwendungen, die eine stark definierte Basalmembranvorbereitung erfordern.
2227.12 € - 4338.02 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerung bei -20° °C. Mehrmaliges Auftauen und Wiedereinfrieren vermeiden. Nicht in frostfreiem Gefriergerät lagern. Gefroren halten. |
---|---|
Ohne Additive | No LDEV |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellwachstum und -differenzierung, Metabolismus/toxikologische Untersuchungen, Invasionsassays, In-vitro- und In-vivo-Angiogenese-Assays, In-vivo-Angiogenese-Studien und Augmentation von Tumoren bei immunsupprimierten Mäusen |
Quelle | Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)Maustumor |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15505739
|
Corning™
356252 |
50 mL (10 mL x 5) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15515739
|
Corning™
356253 |
100 mL (10 mL x 10) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Solubilisiertes Basalmembranpräparat aus dem Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-Maus-Sarkom, einem Tumor, der viele extrazelluläre Matrixproteine enthält, einschließlich Laminin (eine Hauptkomponente), Kollagen IV, Heparinsulfat-Proteoglykanen, Entactin/Nidogen und einer Reihe von Wachstumsfaktoren
- Mauskolonien werden routinemäßig mittels MAP-Tests (Maus-Antikörperproduktion) auf Pathogene untersucht
- Umfangreiche PCR-Tests werden durchgeführt, um eine Reihe von Pathogenen, einschließlich LDEV, zu identifizieren, damit eine strenge Kontrolle der während des Herstellungsprozesses verwendeten Rohstoffe gewährleistet wird
- Auf Bakterien, Pilze und Mykoplasmen getestet und für negativ befunden
- Protein-Konzentrationen werden durch die Lowry-Methode bestimmt
- Die Messung der Endotoxin-Einheiten erfolgt durch den Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test
- Die Gel-Stabilität wird über einen Zeitraum von 14 Tagen bei 37 °C getestet
- Die biologische Aktivität wird für jede Charge mithilfe eines Neuritenauswuchs-Assays bestimmt (Spinalganglien von Hühnern werden auf eine 1.0 mm dicke Schicht Corning Matrigel Matrix platziert und müssen nach 48 Stunden eine positive Neuritenauswuchs-Reaktion ohne Zugabe eines Nervenwachstumsfaktors erzeugen)
Spezifikation
Lagerung bei -20° °C. Mehrmaliges Auftauen und Wiedereinfrieren vermeiden. Nicht in frostfreiem Gefriergerät lagern. Gefroren halten. | |
No LDEV | |
Zellwachstum und -differenzierung, Metabolismus/toxikologische Untersuchungen, Invasionsassays, In-vitro- und In-vivo-Angiogenese-Assays, In-vivo-Angiogenese-Studien und Augmentation von Tumoren bei immunsupprimierten Mäusen | |
Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)Maustumor |