missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Matrilin-1 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18455495 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18455495 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18455495 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176325AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Matrilin-1 Polyclonal antibody specifically detects Matrilin-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Matrilin-1
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 700
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias cartilage matrix protein, matrilin 1, cartilage matrix protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 12 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human MATN1. The immunogen is located within amino acids 120 - 170 of MATN1. Amino Acid Squence: EGGRSRSPDISK
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4146
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.