Beschreibung
- 1,4 mm Keramikkugeln
- Bereit für die CE-IVD-Kennzeichnung klinischer Anwendungen
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
| Bead-Typ | Zirkoniumoxid-Beschichtete Beads |
| Farbe | Weißgrau |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,06 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 1,4 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep™ Geräte oder Bead Beater. |
| Verpackungsart | Großpackung |
| Produkttyp | Keramikkugeln |
| Menge | 1 kg |